4-Iodobenzenesulphonyl chloride ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
I0051-25G
I0051-5G
TCIAI0051-25GEA
86
EUR
TCIAI0051-25G
TCIAI0051-5G
4-Iodobenzenesulphonyl chloride ≥93.0% (por análise titulométrica)
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₆H₄ClIO₂S Ponto de Fusão: 80…83 °C |
Número MDL :
MFCD00007441 Número CAS: 98-61-3 EINECS: 202-686-9 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,07486 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 93.0 % |
Melting point | 79.0 to 84.0 deg-C |