Print…
2-Iodobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Iodobenzene-1-sulphonyl chloride
I0811-1G I0811-5G
TCIAI0811-1GEA 67 EUR
TCIAI0811-1G TCIAI0811-5G
2-Iodobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Iodobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClIO₂S
Peso Molecular: 302.52 g/mol
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00833336
Número CAS: 63059-29-0
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9a8be47e63903e3e7b0d4a76de46c723d7caa9d&vid=f9a8be47e63903e3e7b0d4a76de46c723d7caa9d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C