Print…
4-Iodophenetole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Iodophenyl ethyl ether, 1-Ethoxy-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-ethoxybenzene
I0525-25G I0525-5G
TCIAI0525-25GEA 117 EUR
TCIAI0525-25G TCIAI0525-5G
4-Iodophenetole ≥98.0% (por GC)
4-Iodophenetole
Fórmula: C₈H₉IO
Número MDL : MFCD00061124
Número CAS: 699-08-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba25b9f216449f0a9b6fa9fa2c4c272fe872e2b5&vid=ba25b9f216449f0a9b6fa9fa2c4c272fe872e2b5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %