Print…
Metilo 4-iodobenzoato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
I0593-25G I0593-5G
TCIAI0593-25GEA 44 EUR
TCIAI0593-25G TCIAI0593-5G
Metilo 4-iodobenzoato ≥98.0% (por GC)
Metilo 4-iodobenzoato
Fórmula: C₈H₇IO₂
Peso Molecular: 262.05 g/mol
Ponto de ebulição: 276
Ponto de Fusão: 112
Densidade: 2.02
Número MDL : MFCD00016353
Número CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31f86d14e9bc7cd58475aa16035c7e59b7b59863&vid=31f86d14e9bc7cd58475aa16035c7e59b7b59863&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency