Print…
Etil 4-iodobenzoato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0369-25G I0369-5G
TCIAI0369-25GEA 57 EUR
TCIAI0369-25G TCIAI0369-5G
Etil 4-iodobenzoato ≥98.0% (por GC)
Etil 4-iodobenzoato
Fórmula: C₉H₉IO₂
Ponto de ebulição: 283°C
Densidade: 1,655 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00017344
Número CAS: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cba82d0b4d52c22ae902141ac3a49b0b91a511a6&vid=cf9104727a87f0fe3bdd4c65befd917e9e46b494&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %