Metilo 2-iodobenzoato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
I0586-25G
I0586-250G
TCIAI0586-25GEA
30
EUR
TCIAI0586-25G
TCIAI0586-250G
Metilo 2-iodobenzoato ≥98.0% (por GC)
Metilo 2-iodobenzoato
Fórmula:
C₈H₇IO₂ Ponto de ebulição: 274°C Densidade: 1,784 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00016351 Número CAS: 610-97-9 EINECS: 210-243-6 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...