Print…
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
P0934-25G P0934-5G
TCIAP0934-25GEA 139 EUR
TCIAP0934-25G TCIAP0934-5G
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆ClF₅O₂S
Peso Molecular: 266.58 g/mol
Ponto de ebulição: 210°C
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00007427
Número CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&vid=eda310d51790664cde477b82191969a93256522f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %