Print…
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
F0202-25G F0202-5G
TCIAF0202-25GEA 49 EUR
TCIAF0202-25G TCIAF0202-5G
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClFO₂S
Peso Molecular: 194.61 g/mol
Ponto de ebulição: 112°C
Ponto de Fusão: 36
Número MDL : MFCD00007438
Número CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47afa8821206110b5bfc5c21f6fe89ba4e3d98b3&vid=47afa8821206110b5bfc5c21f6fe89ba4e3d98b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency