Print…
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
F0790-25G F0790-5G
TCIAF0790-25GEA 63 EUR
TCIAF0790-25G TCIAF0790-5G
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClFO₂S
Peso Molecular: 194.61 g/mol
Ponto de ebulição: 113°C
Ponto de Fusão: 7°C
Número MDL : MFCD00042286
Número CAS: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7535df969eda0d819bb5e1d7e98382ab7ce09ba&vid=c7535df969eda0d819bb5e1d7e98382ab7ce09ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %