Print…
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2940-1G D2940-25G D2940-5G
TCIAD2940-1GEA 26 EUR
TCIAD2940-1G TCIAD2940-25G TCIAD2940-5G
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClF₂O₂S
Ponto de ebulição: 129°C
Densidade: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00085004
Número CAS: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fd55f2fe71225170c28a1ad120d6e7f451dfe3d&vid=6fd55f2fe71225170c28a1ad120d6e7f451dfe3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %