Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
T2146-25G T2146-5G
TCIAT2146-25GEA 65 EUR
TCIAT2146-25G TCIAT2146-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₃S
Peso Molecular: 260.62 g/mol
Densidade: 1.536
Número MDL : MFCD00042408
Número CAS: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f03c493f825cd1c8f114dcc8ee356a77ec3f3014&vid=f03c493f825cd1c8f114dcc8ee356a77ec3f3014&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %