Print…
2-(Trifluoromethoxy)phenol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
T2156-25G T2156-5G
TCIAT2156-25GEA 198 EUR
TCIAT2156-25G TCIAT2156-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenol ≥96.0% (por GC)
2-(Trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₅F₃O₂
Número MDL : MFCD00236324
Número CAS: 32858-93-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e905a3df7dc3793c9e8f542147e9e28fcdb702&vid=b9e905a3df7dc3793c9e8f542147e9e28fcdb702&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %