Print…
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0569-25G F0569-5G
TCIAF0569-25GEA 467 EUR
TCIAF0569-25G TCIAF0569-5G
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole ≥98.0% (por GC)
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Fórmula: C₇H₄F₄O
Ponto de ebulição: 105°C
Número MDL : MFCD00236323
Número CAS: 1077-01-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d56a3a36a7ffa1bec329b12d07e2ac9e47cc72d8&vid=d56a3a36a7ffa1bec329b12d07e2ac9e47cc72d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %