Print…
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α,α,α,2-Tetrafluoroanisole, 2-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene, 1-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
T2150-25G T2150-5G
TCIAT2150-25GEA 59 EUR
TCIAT2150-25G TCIAT2150-5G
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole ≥98.0% (por GC)
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Fórmula: C₇H₄F₄O
Ponto de ebulição: 105°C
Número MDL : MFCD00236322
Número CAS: 2106-18-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ca4618c8398d7dd2b97db1255a6a0ec1c94500&vid=06ca4618c8398d7dd2b97db1255a6a0ec1c94500&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %