Print…
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2155-25G T2155-5G
TCIAT2155-25GEA 75 EUR
TCIAT2155-25G TCIAT2155-5G
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥96.0% (por GC)
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Fusão: 15°C
Número MDL : MFCD00040302
Número CAS: 713-65-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=892167a7263fb92ca5ceee214f4537a96aca693c&vid=892167a7263fb92ca5ceee214f4537a96aca693c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %