Print…
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0884-25G N0884-5G
TCIAN0884-25GEA 83 EUR
TCIAN0884-25G TCIAN0884-5G
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Nitro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD00041011
Número CAS: 2995-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a2748fdf7ff4771eb14cab83a609c34a6e6ad89&vid=5a2748fdf7ff4771eb14cab83a609c34a6e6ad89&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %