Print…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3985-1G D3985-5G
TCIAD3985-1GEA 45 EUR
TCIAD3985-1G TCIAD3985-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por GC)
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₃
Ponto de Fusão: 176°C
Número MDL : MFCD03094500
Número CAS: 214917-68-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b75af8cb702795fc41b45661824e119f123e02de&vid=b75af8cb702795fc41b45661824e119f123e02de&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %