Print…
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0681-1G F0681-5G
TCIAF0681-1GEA 40 EUR
TCIAF0681-1G TCIAF0681-5G
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Número MDL : MFCD00272134
Número CAS: 82846-18-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48287dc194d6bc3829a3405c7c842961392ac74e&vid=48287dc194d6bc3829a3405c7c842961392ac74e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C