Print…
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
T1917-25G T1917-5G
TCIAT1917-25GEA 52 EUR
TCIAT1917-25G TCIAT1917-5G
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Peso Molecular: 206.12 g/mol
Número MDL : MFCD00153201
Número CAS: 112811-65-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fd0fcef9ff0b2943b0e920249ca97bb3fea78e1&vid=8fd0fcef9ff0b2943b0e920249ca97bb3fea78e1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency