Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0543-1G F0543-5G
TCIAF0543-1GEA 48 EUR
TCIAF0543-1G TCIAF0543-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Número MDL : MFCD00060675
Número CAS: 403-20-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73392215eb2b08fd3eb87bda31c009c466292026&vid=73392215eb2b08fd3eb87bda31c009c466292026&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 224.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency