Print…
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32915.06 H32915.14
H32915.06EA 102 EUR
H32915.06 H32915.14
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 175278-22-5 Molecular Formula: C8H6F3NO3 Formula Weight: 221.14 MDL No.: MFCD00205143
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Peso Molecular: 221.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205143
Número CAS: 175278-22-5