Print…
Metilo 4-fluorobenzoato ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0403-25G F0403-500G
TCIAF0403-25GEA 22 EUR
TCIAF0403-25G TCIAF0403-500G
Metilo 4-fluorobenzoato ≥97.0% (por GC)
Metilo 4-fluorobenzoato
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 197°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00017959
Número CAS: 403-33-8
EINECS: 206-956-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&vid=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %