Print…
Methyl-2-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0241-25G F0241-500G
TCIAF0241-25GEA 27 EUR
TCIAF0241-25G TCIAF0241-500G
Methyl-2-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Inflamação: 94°C
Número MDL : MFCD00017913
Número CAS: 394-35-4
EINECS: 206-894-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&vid=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %