Print…
Etilo 2-Fluorobenzoato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid ethyl ester
F0395-25G F0395-5G
TCIAF0395-25GEA 148 EUR
TCIAF0395-25G TCIAF0395-5G
Etilo 2-Fluorobenzoato ≥98.0% (por GC)
Etilo 2-Fluorobenzoato
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de ebulição: 221°C
Número MDL : MFCD00039214
Número CAS: 443-26-5
EINECS: 207-134-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&vid=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %