Print…
2-Fluorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
F0616-25G F0616-5G
TCIAF0616-25GEA 227 EUR
TCIAF0616-25G TCIAF0616-5G
2-Fluorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇FN₂O
Número MDL : MFCD00025112
Número CAS: 446-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba6f6730d1f63bdc0dbd63bfba02c34a9c5fd151&vid=ba6f6730d1f63bdc0dbd63bfba02c34a9c5fd151&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C