Print…
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
T2341-1G T2341-5G
TCIAT2341-1GEA 21 EUR
TCIAT2341-1G TCIAT2341-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Ponto de ebulição: 56°C
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD00052329
Número CAS: 36823-88-8
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1774985b43128628e93cca43592a9b6725862200&vid=1774985b43128628e93cca43592a9b6725862200&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %