Print…
3-(Methylthio)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1853-1G M1853-5G
TCIAM1853-1GEA 65 EUR
TCIAM1853-1G TCIAM1853-5G
3-(Methylthio)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Methylthio)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₂S
Peso Molecular: 168.22 g/mol
Número MDL : MFCD00156993
Número CAS: 825-99-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cb9c02d07b1bf5f89636cb3c40709356d565f1b&vid=6cb9c02d07b1bf5f89636cb3c40709356d565f1b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C