Print…
2-(Methylthio)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1953-25G M1953-5G
TCIAM1953-25GEA 224 EUR
TCIAM1953-25G TCIAM1953-5G
2-(Methylthio)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Methylthio)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₂S
Peso Molecular: 168.22 g/mol
Número MDL : MFCD00029934
Número CAS: 3724-10-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ed8584e26ca64e30247361335105586d29ef8a&vid=85ed8584e26ca64e30247361335105586d29ef8a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C