Print…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2628-25G D2628-5G
TCIAD2628-25GEA 147 EUR
TCIAD2628-25G TCIAD2628-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₉H₉NO₆
Número MDL : MFCD00014697
Número CAS: 4998-07-6
EINECS: 225-657-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f87fb345683e723e21cbea7baae65a67cac3f5a&vid=3f87fb345683e723e21cbea7baae65a67cac3f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C
Solubility in hot 1mol/L NaOH almost transparency