Print…
Metilo 3-Hidroxibenzoato ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
H0215-25G H0215-500G H0215-100G
TCIAH0215-25GEA 26 EUR
TCIAH0215-25G TCIAH0215-500G TCIAH0215-100G
Metilo 3-Hidroxibenzoato ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Metilo 3-Hidroxibenzoato
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 178°C
Número MDL : MFCD00002295
Número CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7d2a1418ec3519dec3c3c0b80963664ea75f08b&vid=d7d2a1418ec3519dec3c3c0b80963664ea75f08b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency