Print…
Butyl salicylate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Butyl 2-hydroxybenzoate, Butyl 2-Hydroxybenzoate, Salicylic acid butyl ester, 2-Hydroxybenzoic acid butyl ester
S0010-25ML S0010-500ML
TCIAS0010-25MLEA 16 EUR
TCIAS0010-25ML TCIAS0010-500ML
Butyl salicylate ≥99.0% (por GC)
Butyl salicylate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 260°C
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 134°C
Número MDL : MFCD00020038
Número CAS: 2052-14-4
EINECS: 218-142-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a0c5159a7daf9c93044173a8e8d9c7aa6c427a&vid=c0a0c5159a7daf9c93044173a8e8d9c7aa6c427a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %