Print…
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
D1744-500G D1744-25G D1744-100G
TCIAD1744-500GEA 155 EUR
TCIAD1744-500G TCIAD1744-25G TCIAD1744-100G
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato ≥98.0% (por GC)
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso Molecular: 193.25 g/mol
Ponto de ebulição: 112
Número MDL : MFCD00009115
Número CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23ecd96d9ef54f45aae1f046a1bb76e6985e39ce&vid=23ecd96d9ef54f45aae1f046a1bb76e6985e39ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C