Print…
4-Hydroxybenzhydrazide ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1275-25G H1275-100G
TCIAH1275-25GEA 84 EUR
TCIAH1275-25G TCIAH1275-100G
4-Hydroxybenzhydrazide ≥98.0% (por HPLC)
4-Hydroxybenzhydrazide
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 370 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 268°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007605
Número CAS: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52335f52b37afdce5f298af0d5812b1f603da025&vid=52335f52b37afdce5f298af0d5812b1f603da025&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %