Print…
p-Anisohydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Methoxybenzoic acid hydrazide, 4-Methoxybenzoic hydrazide, 4-Methoxybenzhydrazide, 4-Methoxybenzohydrazide, 4-Methoxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Anisohydrazide
M1770-25G M1770-5G
TCIAM1770-25GEA 167 EUR
TCIAM1770-25G TCIAM1770-5G
p-Anisohydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
p-Anisohydrazide
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD00017073
Número CAS: 3290-99-1
EINECS: 221-952-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04bcbed6d108c1d3d7f10821e21189daf57440dc&vid=04bcbed6d108c1d3d7f10821e21189daf57440dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C