Print…
4-Nitrobenzhydrazide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrobenzoic hydrazide
N0149-25G N0149-5G
TCIAN0149-25GEA 81 EUR
TCIAN0149-25G TCIAN0149-5G
4-Nitrobenzhydrazide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Nitrobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇N₃O₃
Número MDL : MFCD00007604
Número CAS: 636-97-5
EINECS: 211-271-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency