Print…
Cloreto de 4-Anisoilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Methoxybenzoyl chloride
M0721-25G M0721-500G M0721-100G
TCIAM0721-25GEA 23 EUR
TCIAM0721-25G TCIAM0721-500G TCIAM0721-100G
Cloreto de 4-Anisoilo ≥99.0% (por GC)
Cloreto de 4-Anisoilo
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Densidade: 1,261 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000687
Número CAS: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00673
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d94c46829243640e97a4e1c5375079e5952d546f&vid=d94c46829243640e97a4e1c5375079e5952d546f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %