Print…
4-Ethoxybenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0700-25G E0700-5G
TCIAE0700-25GEA 134 EUR
TCIAE0700-25G TCIAE0700-5G
4-Ethoxybenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Ethoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Peso Molecular: 184.62 g/mol
Ponto de ebulição: 145°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000688
Número CAS: 16331-46-7
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=124f74923c4b65b14ec44158b2330acc3f7145cc&vid=124f74923c4b65b14ec44158b2330acc3f7145cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %