Print…
Cloreto de 2-Anisoilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxybenzoyl chloride, 2-Methoxybenzene-1-carbonyl chloride
M0108-25G M0108-500G M0108-100G
TCIAM0108-25GEA 68 EUR
TCIAM0108-25G TCIAM0108-500G TCIAM0108-100G
Cloreto de 2-Anisoilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cloreto de 2-Anisoilo
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 140°C
Densidade: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 84°C
Número MDL : MFCD00000664
Número CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eec14c496ccfa933e77989d0f80dc4de6acb6e9&vid=6eec14c496ccfa933e77989d0f80dc4de6acb6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %