Print…
Cloreto de 3,5-Dinitrobenzoíl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0825-25G D0825-500G
TCIAD0825-25GEA 61 EUR
TCIAD0825-25G TCIAD0825-500G
Cloreto de 3,5-Dinitrobenzoíl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cloreto de 3,5-Dinitrobenzoíl
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₅
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007248
Número CAS: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b51381df4aabb97ba92bfea0b1bd802cbcbe70f2&vid=b51381df4aabb97ba92bfea0b1bd802cbcbe70f2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C