Print…
4-Acetamidobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0013-25G A0013-500G
TCIAA0013-25GEA 16 EUR
TCIAA0013-25G TCIAA0013-500G
4-Acetamidobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Acetamidobenzoic acid
Fórmula: C₉H₉NO₃
Ponto de ebulição: 399 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 259…262 °C
Número MDL : MFCD00002534
Número CAS: 556-08-1
EINECS: 209-114-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d75da9d31b12448c3b95e63e69a640c722109b07&vid=d75da9d31b12448c3b95e63e69a640c722109b07&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency