Print…
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
C1813-1G C1813-5G
TCIAC1813-1GEA 26 EUR
TCIAC1813-1G TCIAC1813-5G
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₂S
Peso Molecular: 201.63 g/mol
Número MDL : MFCD00052337
Número CAS: 49584-26-1
UN: 2928
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da43fa380fb258f34d6c734c45fe8ddbe0c2b77c&vid=da43fa380fb258f34d6c734c45fe8ddbe0c2b77c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C