Print…
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1812-1G C1812-5G
TCIAC1812-1GEA 115 EUR
TCIAC1812-1G TCIAC1812-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₂S
Ponto de ebulição: 111°C
Número MDL : MFCD00203480
Número CAS: 56542-67-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0af452e480b4881b2d12e92ea1d7bcd3e2aac538&vid=0af452e480b4881b2d12e92ea1d7bcd3e2aac538&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C