Print…
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
C1811-1G C1811-5G
TCIAC1811-1GEA 39 EUR
TCIAC1811-1G TCIAC1811-5G
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97.0% (por GC)
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₂S
Peso Molecular: 201.63 g/mol
Ponto de Fusão: 67.5
Número MDL : MFCD00052341
Número CAS: 69360-26-5
UN: 2928
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcfd428d463944611a083bf6eed37ccf3f2ae709&vid=dcfd428d463944611a083bf6eed37ccf3f2ae709&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C