Print…
Metilo 4-cianobenzoato ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
C1119-25G C1119-250G
TCIAC1119-25GEA 69 EUR
TCIAC1119-25G TCIAC1119-250G
Metilo 4-cianobenzoato ≥98.0% (por GC)
Metilo 4-cianobenzoato
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Fusão: 67 °C
Número MDL : MFCD00001823
Número CAS: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c7c08b9b9cff48fc9bdac80a3e41a76c75b012a&vid=7c7c08b9b9cff48fc9bdac80a3e41a76c75b012a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C