Print…
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0128-25G C0128-500G
TCIAC0128-25GEA 22 EUR
TCIAC0128-25G TCIAC0128-500G
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Ponto de ebulição: 141°C
Ponto de Fusão: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007439
Número CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56a18bece7f831af171b02d0878a386f12f03061&vid=56a18bece7f831af171b02d0878a386f12f03061&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency