Print…
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
C1791-1G C1791-5G
TCIAC1791-1GEA 28 EUR
TCIAC1791-1G TCIAC1791-5G
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 211.07 g/mol
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00051697
Número CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52cf897833c12d65dfbc9c055a30ec52d9b34700&vid=52cf897833c12d65dfbc9c055a30ec52d9b34700&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %