Print…
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D3503-25G D3503-5G
TCIAD3503-25GEA 154 EUR
TCIAD3503-25G TCIAD3503-5G
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₃O₂S
Ponto de ebulição: 83 - 84 °C (0,1 -rr)
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Número MDL : MFCD00051698
Número CAS: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&vid=47000cb1cd173e9227a32252919e89b32a787b03&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %