Print…
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,4,5-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
B0247-25G B0247-500G
TCIAB0247-25GEA 48 EUR
TCIAB0247-25G TCIAB0247-500G
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂Cl₄O₂S
Peso Molecular: 279.96 g/mol
Ponto de Fusão: 69
Número MDL : MFCD00007428
Número CAS: 15945-07-0
EINECS: 240-079-0
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2b3fb0cc95cf9b5972f55f712aa31aa41a7ad4a&vid=b2b3fb0cc95cf9b5972f55f712aa31aa41a7ad4a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C