Print…
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
C1258-10G C1258-25G
TCIAC1258-10GEA 87 EUR
TCIAC1258-10G TCIAC1258-25G
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥97.0% (por GC)
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 113°C
Ponto de Fusão: 38 °C
Número MDL : MFCD00008382
Número CAS: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e08c096574f38c56e70d5abdc5e5e8471826e60&vid=3e08c096574f38c56e70d5abdc5e5e8471826e60&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency