Print…
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
C1577-25G C1577-500G
TCIAC1577-25GEA 16 EUR
TCIAC1577-25G TCIAC1577-500G
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉ClO₂
Peso Molecular: 172.61 g/mol
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Fusão: 8.1
Ponto de Inflamação: 123°C
Número MDL : MFCD00008356
Número CAS: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4793e7952f0ed857061dc6007dbf5967f52dc987&vid=4793e7952f0ed857061dc6007dbf5967f52dc987&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %